Imprimer
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 102 EUR
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Formule: C₁₁H₁₃BrFNO
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475888
Numéro CAS: 941294-23-1