Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 422 EUR
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 875664-46-3