Imprimer
2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 129 EUR
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroéthyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formule: C₉F₁₅N₃
Point d'ébullition: 121…122 °C
Densité: 1.6506 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042437
Numéro CAS: 858-46-8
EINECS: 212-724-6