Imprimer
Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 263 EUR
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formule: C₆H₇F₅O₃
MW: 222.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688581
Numéro CAS: 277332-96-4