Imprimer
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 237 EUR
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236274
Numéro CAS: 243863-39-0