Imprimer
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 130 EUR
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282773
Numéro CAS: 398456-82-1