Imprimer
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G PC7845-25G PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7845-1G APOSPC7845-25G APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236229
Numéro CAS: 243863-36-7
ONU: 2735
ADR: 8 III