Imprimer
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 58 EUR
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₅F₂NO
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664750
Numéro CAS: 874800-58-5