Imprimer
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 329 EUR
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formule: C₇H₅F₃N₂S
MW: 206.19 g/mol
Point d'ébullition: 162…165 °C
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053006
Numéro CAS: 175205-26-2