Imprimer
(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Point d'ébullition: 103 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061221
Numéro CAS: 220227-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III