Imprimer
(2,3,4-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061234
Numéro CAS: 243666-13-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III