Imprimer
Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique 97%
Acide (3,4,5-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083532
Numéro CAS: 209991-62-8