Imprimer
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818E-25G PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-25GEA 0 EUR
APOSPC7818E-25G APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique 97%
Acide (2,3,6-trifluorophényl)acétique
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061217
Numéro CAS: 114152-23-7