Imprimer
Acide (2,3,5-trifluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 119 EUR
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
Acide (2,3,5-trifluorophényl)acétique 98%
Acide (2,3,5-trifluorophényl)acétique
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083547
Numéro CAS: 132992-28-0