3,4,5-Trifluorophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC7818-100G
PC7818-25G
PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA
143
EUR
APOSPC7818-100G
APOSPC7818-25G
APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorophénol 95%
3,4,5-Trifluorophénol
Formule:
C₆H₃F₃O MW: 148.08 g/mol Point d'ébullition: 177 °C Point de fusion: 52…55 °C Densité: 1.629 Point d'éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042427 Numéro CAS: 99627-05-1 EINECS: 436-120-9 ONU: 3261 ADR: 8 II |