Imprimer
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 0 EUR
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N₅
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094449
Numéro CAS: 537037-56-2