Imprimer
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 178 EUR
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N₅
Point de fusion: 226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094447
Numéro CAS: 1030829-66-3