Imprimer
2,6-Difluorobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 118 EUR
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobenzènesulfonamide
2,6-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729101
Numéro CAS: 60230-37-7