Imprimer
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₈F₄O₃
Point d'ébullition: 100 °C/0.075mmHg
Point de fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00523020
Numéro CAS: 94695-50-8