Imprimer
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 91.5 EUR
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094444
Numéro CAS: 351354-41-1