Imprimer
Chlorure de 3-méthoxy-2,4,5-trifluorobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 30.6 EUR
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
Chlorure de 3-méthoxy-2,4,5-trifluorobenzoyle
Chlorure de 3-méthoxy-2,4,5-trifluorobenzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.56 g/mol
Point d'ébullition: 108…112 °C/20mmHg
Densité: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682012
Numéro CAS: 112811-66-2
ONU: 3265
ADR: 8 II