Imprimer
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 227 EUR
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆HCl₂F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15952-70-2