Imprimer
4-(Trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluorométhyl)pyridine
4-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153289
Numéro CAS: 3796-24-5
ONU: 1993
ADR: 3 II