Imprimer
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 140 EUR
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle 98%
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
Point d'ébullition: 95…96 °C/10mmHg
Densité: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039644
Numéro CAS: 1743-86-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III