Imprimer
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 657 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₇FN₂
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09756481
Numéro CAS: 2341-25-5