Imprimer
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC7721-1G PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA 29 EUR
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₅FN₂O
MW: 164.1400 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664874
Numéro CAS: 16499-57-3