Imprimer
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 144 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₃
MW: 170.930 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368239
Numéro CAS: 957120-32-0