Imprimer
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique 97%
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004339
Numéro CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7