Imprimer
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 364 EUR
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque 97%
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque
Formule: C₄H₅F₃O₃
MW: 158.08 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190646
Numéro CAS: 374-35-6
ONU: 3261
ADR: 8 III