Imprimer
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196.17 g/mol
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220049
Numéro CAS: 95233-30-0