Imprimer
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 369 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C/14mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153087
Numéro CAS: 189278-27-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III