Imprimer
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 109 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène 97%
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Point d'ébullition: 182
Point de fusion: 21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083543
Numéro CAS: 226717-83-5
ONU: 3265
ADR: 8 II