Imprimer
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 261 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Formule: C₅H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 91 °C/25mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039533
Numéro CAS: 348-75-4
ONU: 3265
ADR: 8,III