Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₃BrClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143495
Numéro CAS: 201849-12-9