Imprimer
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689790
Numéro CAS: 937602-15-8