Imprimer
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C/12mmHg
Densité: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000908
Numéro CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
ONU: 2920
ADR: 8+3 II