Imprimer
2-(Trifluorométhyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 259 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluorométhyl)benzylamine
2-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C/64mmHg
Densité: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010297
Numéro CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
ONU: 2735
ADR: 8 III