Imprimer
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O
Point d'ébullition: 79…80 °C/3mmHg
Densité: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004645
Numéro CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9