Imprimer
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-((Perfluoroethane-1,2-diyl)bis(oxy))bis(2,2-difluoroethanol)
PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 168 EUR
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formule: C₆H₆F₈O₄
MW: 294.1 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C/1.3mmHg
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094435
Numéro CAS: 129301-42-4