Imprimer
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 202 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formule: C₉H₃F₁₅O₄
MW: 460.10 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/12mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094429
Numéro CAS: 129301-40-2