Imprimer
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 63.8 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Point de fusion: 212…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743730
Numéro CAS: 185945-88-4