Imprimer
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique 98%
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 237…240 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002519
Numéro CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2