Imprimer
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique 98%
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Point d'ébullition: 247…254 °C
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002476
Numéro CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9