Imprimer
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7517-1G PC7517-250MG
APOSPC7517-1GEA 0 EUR
APOSPC7517-1G APOSPC7517-250MG
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Point de fusion: 70…74 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263997
Numéro CAS: 683241-86-3