Imprimer
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 91.9 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/6mmHg
Densité: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014724
Numéro CAS: 777-44-6
ONU: 3265
ADR: 8 II