Imprimer
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 197 EUR
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C/14mmHg
Densité: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051696
Numéro CAS: 776-04-5
ONU: 3265
ADR: 8 II