Imprimer
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 264 EUR
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formule: C₆H₅BrF₃NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264554
Numéro CAS: 1000339-73-0
ONU: 3265
ADR: 8,III