Imprimer
3,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA 102 EUR
APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
3,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Point d'ébullition: 115…118 °C/15mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862035
Numéro CAS: 657-02-3