Imprimer
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 141 EUR
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Formule: C₈H₈FNO₄S
MW: 233.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264540
Numéro CAS: 1000339-67-2