Imprimer
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 145 EUR
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264536
Numéro CAS: 1000339-64-9